Learn More
Motic™ Condenseur Abbe N.A. 0,90 / 1,25
Construit avec une enveloppe en matière plastique de haute qualité sur des pièces internes en métal de maintien optique. Le condenseur Abbe Motic™, N.A. 0,90 / 1.25 est doté d’un diaphragme à 6 lames.
Marque: Motic™ 1101001901581
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Condenseur de type Abbe.
- Construction de haute qualité (plastique/métal).
- Comprend un diaphragme à 6 lames.
- Comprend une fente pour coulisseaux.
Spécification
Condenseur | |
S/O0,90/1,25 | |
Microscopes à composés verticaux des séries BA310 et BA410 | |
Diaphragme à six lames, fente pour coulisseaux |