Learn More
Abnova™ Sonde FISH de fragmentation DNAH5
Sondes FISH marquées pour l’identification de la répartition génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque: Abnova™ FS0062.100uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité | |
Hybridation fluorescente in situ (cellule) | |
CILD3,DNAHC5,FLJ46759,HL1,KIAA1603,KTGNR,PCD | |
1767 | |
100 μl |
Tube | |
dynéine, axonémale, chaîne lourde 5 | |
DNAH5 | |
ADN/ARN | |
Liquide |