missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNAJC12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DNAJC12 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830004
|
Proteintech
12338-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820004
|
Proteintech
12338-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of a subclass of the HSP40/DnaJ protein family. Members of this family of proteins are associated with complex assembly, protein folding, and export. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.Spécification
DNAJC12 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q925T0, Q9R022, Q9UKB3 | |
30045, 56521, 619393 | |
DNAJC12 Fusion Protein Ag2989 | |
Primary | |
-20°C | |
DNAJC12 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DNAJC12, J domain containing protein 1, JDP1 | |
Dnajc12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |