missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNASE1L3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DNASE1L3 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16828333
|
Proteintech
11330-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16818333
|
Proteintech
11330-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the DNase family. The protein hydrolyzes DNA, is not inhibited by actin, and mediates the breakdown of DNA during apoptosis. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterized.Spécification
DNASE1L3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O55070, O89107, Q13609 | |
116687, 13421, 1776 | |
DNASE1L3 Fusion Protein Ag1873 | |
Primary | |
-20°C | |
DNASE1L3 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Deoxyribonuclease gamma, deoxyribonuclease I like 3, DHP2, DNAS1L3, DNase gamma, DNase I homolog protein DHP2, DNase I like 3, DNASE1L3, Liver and spleen DNase, LS DNase, LSD | |
DNASE1L3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |