Learn More
Thermo Scientific™ dNTP Mixes Promotion
Reduce the number of pipetting steps and the risk of reaction setup errors with these dNTP mixes, premixed aqueous solutions of dATP, dTTP, dCTP, and dGTP.
24.64€ - 379.00€
Spécification
Pureté ou qualité >99% (by HPLC)
À utiliser avec (application) Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), RT-PCR
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15777536
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
R0191
0.2mL (Total: 8μmol) Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15797536
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
R0193
5 x 1mL (Total: 200μmol) Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
dNTP Mixes contain premixed aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, each at a final concentration of 2, 10 or 25 mM. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. Mixes offer the possibility to reduce the number of pipetting steps and the risk of reaction set up errors. They are designed for many different molecular biology applications.
Highlights
  • Greater than 99% purity confirmed by HPLC
  • Free of human and E. coli DNA
  • Highly stable
    • stable for years at -20°C
    • Stable after multiple freeze-thaw cycles
    • Up to 95% of dNTPs remain in triphosphate form even after 7 weeks at room temperature
    • Up to 90% of dNTPs remain in triphosphate form after 30 cycles of PCR (1 minute at 94°C; 3 minutes at 72°C)
  • Application tested in:
    • Long range PCR (40 kb)
    • cDNA synthesis and RT-PCR
    • Real-time PCR
    • Standard PCR
    • High fidelity PCR
Spécification
Spécification
>99% (by HPLC)
Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), RT-PCR