Learn More
MP Biomedicals™ Mélange dNTP (25 mm chacun)
Améliore l’efficacité de la PCR, réduit les températures de dénaturation et augmente les longueurs des modèles. Le mélange de dNTP MP Biomedicals (25 mm chacun) est une solution prête à l’emploi avec une purification garantie de dNTP (>99 % pur) afin d’obtenir des résultats sensibles et cohérents
99.53€ - 348.74€
Spécification
Contenu et stockage | Le mélange dNTP contient 5 μmol de chaque dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Stockage à -20°C. |
---|---|
pH | 7 |
Pureté ou qualité | + de 99 % |
À utiliser avec (application) | PCR standard, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel |
Concentration | 25 mM |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467120
|
MP Biomedicals™
11NTPMX250 |
5 μmol |
99.53€
|
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11477120
|
MP Biomedicals™
11NTPMX255 |
5 x 5 μmol |
348.74€
|
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le procédé de fabrication garantit que les dNTP sont hautement purifiés, car les contaminants peuvent gêner la PCR et entraîner un rendement de produit décevant. Ce produit obtient des résultats sensibles et cohérents avec des désoxyribonucléotides spécialement préparés à une concentration de 25 mm.
Il convient à une utilisation dans une gamme d’applications de biologie moléculaire, notamment : PCR, PCR en temps réel, PCR de haute fidélité et longue, RT-PCR, synthèse de l’ADNc et séquençage de l’ADN et procédures de marquage.
Spécification
Le mélange dNTP contient 5 μmol de chaque dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Stockage à -20°C. | |
+ de 99 % | |
25 mM |
7 | |
PCR standard, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel |