Learn More
Consort Électrode d’oxygène dissous Consort, galvanique, corps Delrin, S8/BNC
L’électrode d’oxygène dissous Consort, galvanique, corps Delrin, S8/BNC est une électrode industrielle destinée au contrôle de l’oxygène dissous dans des solutions aqueuses dotées d’un câble de 15 m, compensation automatique de la température / température intégrée (Pt1000), de 2 fiches BNC et d’une tête de vis S8.
Marque: Consort SZ12T
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Consort offre une grande variété de capteurs analytiques électrochimiques de haute qualité et de fournitures d’électrodes.
- Conçu pour les applications de laboratoire, industrielles, biotechnologiques et médicales
- À utiliser avec les instruments de mesure portatifs et compatibles avec les paillasses
- Pendant l’étalonnage ou la mesure, les solutions doivent être agitées doucement pour garantir des mesures précises
- Servez-vous de solutions d’étalonnage fraîches avec des valeurs proches de la valeur d’échantillon attendue
- Rincez l’électrode entre les mesures : tout d’abord dans l’eau distillée, puis avec l’échantillon suivant à mesurer
- Laissez les électrodes suffisamment longtemps pour qu’elles se stabilisent lors de l’étalonnage ou de la mesure
- Un indicateur de stabilité sur tous les instruments de mesure Consort invite l’utilisateur à prendre des mesures
Spécification
Contrôle de l’oxygène dissous dans les solutions aqueuses, environnements industriels | |
110 mm | |
2 prises BNC, tête à vis S8 | |
12 mm | |
Pt1000 |
110 mm | |
Oxygène dissous avec compensation automatique de la température / température | |
Instrument de mesure de l’oxygène dissous | |
15 m | |
0°C à 50°C |