Learn More
Abnova™ DOC2A Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion AAH63436
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 8448
Poids moléculaire 69.74
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16112472
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00008448-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16122472
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00008448-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Spécification
AAH63436
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
69.74
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DOC2A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8448
DOC2A (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MRGRRGDRMTINIQEHMAINVCPGPIRPIRQISDYFPRGPGPEGGGGSGGEAPAHLVPLALAPPAALLGATTPEDGAEVDSYDSDDATALGTLEFDLLYDRASCTLHCSILRAKGLKPMDFNGLADPYVKLHLLPGACKANKLKTKTQRNTLNPVWNEDLTYSGITDDDITHKVLRIAVCDEDKLSHNEFIGEIRVPLRRLKPSQKKHFNICLERQVPLASPSSMSAALRGISCYLKELEQAEQGQGLLEERGRILLSLSYSSRRRGLLVGILRCAHLAAMDVNGYSDPYVKTYLRPDVDKKSKHKTCVKKKTLNPEFNEEFFYEIELSTLATKTLEVTVWDYDIGKSNDFIGGVSLGPGARGEARKHWSDCLQQPDAALERWHTLTSELPPAAGALSSA
DOC2A
Human
Recombinant
Solution