Learn More
Alfa Aesar™ Dodécacarbonyltriosmium, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ 013038.02
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 15696-40-9 Poids : 0.00050kg
Quantité 0.5g
Code produit. 11392118
  • 225.00€ / 0.50g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
15696-40-9
906.81
VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
6096995
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Os].[Os].[Os]
C12O12Os3
MFCD00011149
osmium carbonyl, triangulo-dodecacarbonyltriosmium, triosmium dodecacarbonyl, tri-osmium dodecacarbonyl
carbon monoxide;osmium
Spécification
Dodecacarbonyltriosmium
0.5g
C12O12Os3
UN3466
Insoluble in water. Slightly soluble in organic solvents.
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Os].[Os].[Os]
906.81
906.73
99%
224°C
15696-40-9
MFCD00011149
osmium carbonyl, triangulo-dodecacarbonyltriosmium, triosmium dodecacarbonyl, tri-osmium dodecacarbonyl
VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
carbon monoxide;osmium
6096995
Cristalline
Vidéos
FDS Documents