Learn More
Dichlorure de dodécanedioyl, 98 %, ACROS Organics
Marque:  Acros Organics 305340050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4834-98-4 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10028701
  • 32.25€ / 5g
En stock, prêt à être expédié: 1
Identifiants chimiques
4834-98-4
267.2
CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
2733242
C(CCCCCC(=O)Cl)CCCCC(=O)Cl
C12H20Cl2O2
MFCD00012243
dodecanedioyldichloride, dodecandioyldichloride, dodecanedioyl chloride, acmc-209kct, dodecanedioic acid dichloride, 1,12-dodecanedioyl dichloride, dodecanedioyl dichloride
dichlorure de dodécanedioyl
Spécification
Dodecanedioyl dichloride
>110°C
Flacon en verre
1.06
Jaune à marron
98%
97.5% min. (GC)
ClCO(CH2)10COCl
dodecanedioyldichloride, dodecandioyldichloride, dodecanedioyl chloride, acmc-209kct, dodecanedioic acid dichloride, 1,12-dodecanedioyl dichloride, dodecanedioyl dichloride
C(CCCCCC(=O)Cl)CCCCC(=O)Cl
267.2
267.2
98%
1.0600g/mL
Authentic
1.4670 to 1.469
140°C (0.5mmHg)
5g
4834-98-4
C12H20Cl2O2
MFCD00012243
CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
dichlorure de dodécanedioyl
2733242
Liquide
Vidéos
FDS Documents
Certificats