missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dodecylsulfate-Na-salt, Serva Electrophoresis™

Catalog Number p-8014764
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Quantité 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecylsulfate-Na-salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'