Learn More
Cole-Parmer™ Boîtier de filtre d’eau froide à double extrémité ouverte
Simplifiez les opérations de changement de cartouche grâce à ces boîtiers de filtres. Les boîtiers de filtres d’eau froide à double extrémité ouverte sont dotés de bouchons à visser qui facilitent le changement de filtre. Ils résistent à 100,000 impulsions de 0 à 150 psi, à une cadence de 12 à 20 impulsions/minute.
81.80€ - 254.00€
Spécification
Débit | De 1 à 10 GPM |
---|---|
Taille du filtre | 1,52 mm (10 in) |
À utiliser avec (application) | Accepte toutes les cartouches DOE |
Raccord d’entrée NPTF (métrique) | 19,05 mm |
Pression | 125 psi |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11723984
|
Cole-Parmer™
01508-25 |
306,3 mm | PP |
254.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11799938
|
Cole-Parmer™
01509-00 |
320,6 mm | Styrène-acrylonitrile |
81.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Disponible avec un carter bleu en PP rempli de talc ou un carter en SAN transparent avec bouchon en PP rempli de talc.- Température maximale : 52°C
- Pression maximale : 125 psi
- Accueille toutes les cartouches DOE
- Joint Buna N
- Ports filetés NPT(F) 3/4"
Spécification
De 1 à 10 GPM | |
Accepte toutes les cartouches DOE | |
125 psi | |
52°C | |
Boîtier de filtre | |
130,5 mm |
1,52 mm (10 in) | |
19,05 mm | |
1 de chaque | |
52°C | |
254 mm |