Learn More
Cole-Parmer™ Cartouche en papier imprégné de carbone à double extrémité ouverte
Éliminez les goûts et les odeurs organiques, le chlore et les sédiments grâce à cette cartouche de cellulose. Les cartouches de filtration à double extrémité ouverte Cole-Parmer&trade sont idéales pour les eaux chimiquement neutres avec des concentrations de chlore plus faibles.
Brand: Cole-Parmer™ 01509-25
Code nomenclature Nacres: JA.13
Additional Details : Poids : 0.18000kg
Description
- Traitez approximativement 2 500 gallons à 1 GPM pour le chlore
- L’efficacité de filtration et la réduction du chlore sont réduites à des débits plus élevés
- Capacité de chlore basée sur une réduction de 75 % à l’aide d’une concentration d’alimentation en chlore libre de2 ppm à 20°C
- Conforme à la norme NSF 42 pour les matériaux
Specifications
Norme NSF 42 | |
Papier imprégné de carbone | |
Pour les eaux chimiquement neutres à faibles concentrations en chlore, élimine les goûts/odeurs organiques et le chlore, et réduit la quantité de sédiments | |
1 de chaque | |
52°C | |
254 mm |
5 GPM | |
10 po | |
4 psi | |
52°C | |
Cartouche pour filtre |