Learn More
Bochem™ Double spatule, nickel
Double extrémité pour plus de polyvalence. La double spatule Bochem™ en nickel possède une extrémité plate et une extrémité arrondie et est fabriquée en nickel résistant (99,5 %).
40.30€ - 51.00€
Spécification
Type de produit Spatule
Matériau Nickel 99,5 %
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Longueur (métrique) Longueur (métrique) de lame Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Longueur (métrique) de lame Prix Quantité et disponibilité  
10685051
Afficher les documents Détails de la promotion
Bochem™
3112
185 mm 50 mm
44.70€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10098460
Afficher les documents Détails de la promotion
Bochem™
3110
130 mm 40 mm
40.30€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10719311
Afficher les documents Détails de la promotion
Bochem™
3111
150 mm 45 mm
51.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
Description
  • Double extrémité.
  • Extrémité ronde et extrémité plate.
  • Construction en nickel (99,5 %).
Spécification
Spécification
Spatule
Nickel 99,5 %