Learn More
Bochem™ Double spatule en PTFE
Double extrémité pour plus de polyvalence. La double spatule Bochem™ en PTFE possède une extrémité plate et une extrémité arrondie et est revêtue de PTFE résistant.
25.55€ - 30.80€
Spécification
Type de produit | Spatule |
---|---|
Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10214081
|
Bochem™
3702 |
210 mm | 55mm | 11 mm |
26.15€
1 pièce |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10038300
|
Bochem™
3701 |
185mm | 50mm | 9mm |
30.80€
1 pièce |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10614681
|
Bochem™
3700 |
150mm | 45mm | 9mm |
25.55€
1 pièce |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- Double extrémité.
- Extrémité plate et extrémité ronde.
- Revêtement en PTFE.
Spécification
Spatule | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) |