Learn More
Thermo Scientific™ Plateforme pour tubes à double niveau
Accessoires à utiliser avec l’agitateur rotatif de culture tissulaire Digital Cel-Gro, 120 V et agitateur rotatif de culture tissulaire Digital Cel-Gro, 230 V
Marque:  Thermo Scientific™ 88882158
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 17368282
  • 80.60€ / 1 pièce
En stock
Description
La plateforme pour tubes à double niveau Thermo Scientific TM conçue pour une utilisation avec l’agitateur rotatif de culture tissulaire Digital Cel-Gro permet de doubler la capacité dans un encombrement compact.
Spécification
Spécification
30 mm
33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 in)
Plateforme pour tubes à double niveau
Agitateur basculant numérique pour tubes, 120 V (88882017), agitateur basculant numérique pour tubes, 230 V (88882018)
Métal
33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 in)
tubes de 5 à 30 mm de diamètre
7