Learn More
Kartell™ Douche Can
Le Douche Can Kartell™ est un outil d’irrigation qui est fourni avec un fond plat et un tag de suspension.
7.70€ - 9.45€
Spécification
Description | Boîte de douche ou irrigateur |
---|---|
Matériau | PP |
Forme | Cylindrique |
Type | Douche Can |
Diamètre (métrique) | 9,9 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12621006
|
Kartell™
0059000 |
2000 ml |
9.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10396251
|
Kartell™
0058900 |
1000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
La boîte de douche Kartell™ est un outil permettant l’irrigation qui est fourni avec une face arrière plate et un marquage de suspension.
- Fourni avec un fond plat
- Comprend un tag de suspension
- Autoclavables
Spécification
Boîte de douche ou irrigateur | |
Cylindrique | |
9,9 mm |
PP | |
Douche Can |