Learn More
Kartell™ Douche Can
Le Douche Can Kartell™ est un outil d’irrigation qui est fourni avec un fond plat et un tag de suspension.
Marque: Kartell™ 0059000
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
La boîte de douche Kartell™ est un outil permettant l’irrigation qui est fourni avec une face arrière plate et un marquage de suspension.
- Fourni avec un fond plat
- Comprend un tag de suspension
- Autoclavables
Spécification
Boîte de douche ou irrigateur | |
2000 ml | |
Cylindrique | |
9,9 mm |
Autoclavables | |
Polypropylène | |
Douche Can |