missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dowex™ 1X8 100-200 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
Dowex™ 1X8 100-200 (Cl) is used as an absorbent in solid phase extraction. It is used in anion-exchange chromatography for separation. It also finds application in fine chemical processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine Dowex|r 1X8 100-200 (Cl) est utilisée comme absorbant dans l’extraction en phase solide. Elle est utilisée en chromatographie échangeuse d’anions pour la séparation. Elle trouve aussi des applications dans les traitements chimiques fins.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
La résine Dowex|r 1X8 100-200 (Cl) est utilisée comme absorbant dans l’extraction en phase solide. Elle est utilisée en chromatographie échangeuse d’anions pour la séparation. Elle trouve aussi des applications dans les traitements chimiques fins.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dowex™ 1X8 100-200 (Cl) |
Odeur | Amine-like |
Quantité | 50 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'