Learn More
Succinate de doxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813467
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
562-10-7
C21H28N2O5
388.46
MFCD00056168
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYNA-N
doxylamine succinate, decapryn, evigoa d, a-h injection, decapryn succinate, unisom, alsadorm, gittalun, mereprine
11224
CHEBI:82461
Acide butanedioïque ; N,N-diméthyl-2-(1-phényl-1-pyridine-2-ylethoxy)éthanamine
OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
562-10-7
C21H28N2O5
388.46
MFCD00056168
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYNA-N
doxylamine succinate, decapryn, evigoa d, a-h injection, decapryn succinate, unisom, alsadorm, gittalun, mereprine
11224
CHEBI:82461
Acide butanedioïque ; N,N-diméthyl-2-(1-phényl-1-pyridine-2-ylethoxy)éthanamine
OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Doxylamine succinate
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 388.46
compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxylamine succinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.