Learn More
Succinate de doxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Doxylamine succinate |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 388.46 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Doxylamine succinate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.