Learn More
Lovibond™ Réactif de rechange pour le comparateur CHECKIT™
Le réactif de rechange Lovibond™ pour le comparateur CHECKIT™ est fabriqué dans des conditions étroitement contrôlées afin de maintenir les normes de qualité les plus élevées.
Marque:  Lovibond™ 512171BT
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.05734kg
Code produit. 15331745
19% de remise
(déjà déduite)
  • 63.18€ / 250 pièces
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
Le réactif de remplacement Lovibond™ pour le comparateur CHECKIT™ est fabriqué dans des conditions étroitement contrôlées afin de maintenir les normes de qualité les plus élevées.
  • Normes de production de qualité les plus élevées
  • Des réactifs cohérents et fiables sont fournis dans des formats liquides et comprimés
  • Précision maximale
Spécification
Spécification
Comprimé
Colorimètre et spectrophotomètr
Comprimés de test de glycine DPD
Analyse de l’eau
Lot de 200