Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Benzène
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
233.00€ - 477.00€
Spécification
Pression de l’air | 700 à 1 100 hPa |
---|---|
Type | Puce CMS pour benzène |
Plage de températures (impériale) | 32°F à 104°F |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10233972
|
Dräger™
6406160 |
Puce CMS pour benzène | 0,5 à 10 | 35 à 225 s | 1 à 40 mg/l |
446.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
12344609
|
Dräger™
6406280 |
Puce CMS pour benzène | 10 à 250 | 40 à 275 s | 1 à 30 mg/l |
233.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10709772
|
Dräger™
6406030 |
Puce CMS pour benzène | 0,2 à 10 | 35 à 300 s | 1 à 30 mg/l |
477.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
700 à 1 100 hPa | |
Puce CMS pour benzène | |
32°F à 104°F | |
0°C à 40°C |