Learn More
Dräger™ Capteurs Pac™ III
Fournit des réponses rapides et précises concernant les niveaux de gaz dangereux
860.00€
Code produit | Marque | Composants mesurés | Plages de mesure | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Composants mesurés | Plages de mesure | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11362080
|
Dräger™
6809130 |
Oxygène (XS) | 0 à 25 % | 3 ans |
860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15155187
|
Dräger™
6809110 |
Sulfure d’hydrogène (XS) | 0 à 100 | 3 ans |
860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- À utiliser avec les détecteurs monogaz Pac™ III
Spécification
700 à 1300 mbar |