Learn More
Applied Biosystems™ dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
1 000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Chaque kit contient un Reaction Mix prêt pour le terminateur de dRhodamine, amorceur M13 (-21), un ADN de contrôle pGEM et un manuel d’utilisation.
- Augmente le rapport signal sur bruit.
- Simplifiez les flux de travail grâce à des chimies faciles à nettoyer
- Obtenez une chimie optimisée pour les modèles de séquençage avec des homo-polymères (AA, TT, etc.)
- Obtenez un signal propre, même des schémas de pics et des déplacements de mobilité minimaux grâce à des terminaisons de colorant améliorées
- Réduisez le chevauchement du spectre avec les spectres d’émission de colorants étroits
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Chaque kit contient un Reaction Mix prêt pour la terminaison dRhodamine, de l’amorce M13 (-21), de l’ADN de contrôle pGEM et un manuel d’utilisation.Il y a suffisamment de réactifs pour 1 000 réactions.Stockez le kit entre -15 et -25°C et évitez les cycles de congélation-décongélation répétés. |
| Format | barrettes à 8 puits, Plaque à 96 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analyseur génétique 3130 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage standard |
| Comprend | dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit, 1000 rxns, 8-well Strips, 96-well Plate, For 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer |
| Nbre de réactions | 1 000 réactions |
| Type de produit | Kit de séquençage |
| Quantité | 1,000 reactions |
| Technique | Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
| Compatibilité des modèles | ADN simple brin, ADN plasmide (≤15 Kb), amplicons PCR |