Learn More
Applied Biosystems™ dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Le kit de séquençage de cycle de terminaison dRhodamine fournit des chimies de terminaison dRhodamine didéoxy optimisées pour réduire le bruit de fond dans une large gamme d’applications de séquençage.
1854.00€ - 14950.00€
Spécification
Format | barrettes à 8 puits, Plaque à 96 puits |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analyseur génétique 3130 |
À utiliser avec (application) | Séquençage standard |
Type de produit | Kit de séquençage |
Technique | Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (application) | À utiliser avec (équipement) | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (application) | À utiliser avec (équipement) | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15869736
|
Applied Biosystems™
403044 |
Kit de séquençage du cycle de réaction prêt pour dRhodamine Dye Terminator, 100 rxns, bandes 8 puits, plaque à 96 puits, pour l’analyseur génétique 310, l’analyseur génétique 3130 | Séquençage standard | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analyseur génétique 3130 | 100 |
1854.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15879736
|
Applied Biosystems™
403045 |
Kit de séquençage du cycle de réaction prêt pour dRhodamine Dye Terminator, 1000 rxns, bandes 8 puits, plaque à 96 puits, pour l’analyseur génétique 310, l’analyseur génétique 3130 | Séquençage standard | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analyseur génétique 3130 | 1000 |
14950.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Augmente le rapport signal sur bruit.
- Simplifiez les flux de travail grâce à des chimies faciles à nettoyer
- Obtenez une chimie optimisée pour les modèles de séquençage avec des homo-polymères (AA, TT, etc.)
- Obtenez un signal propre, même des schémas de pics et des déplacements de mobilité minimaux grâce à des terminaisons de colorant améliorées
- Réduisez le chevauchement du spectre avec les spectres d’émission de colorants étroits
Spécification
barrettes à 8 puits, Plaque à 96 puits | |
Séquençage standard | |
Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analyseur génétique 3130 | |
Kit de séquençage | |
ADN simple brin, ADN plasmide (≤15 Kb), amplicons PCR |
Usage exclusivement réservé à la recherche