Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille de particules Dri-Cal™
Utilisez les étalons de taille de particules Thermo Scientific™ Dri-Cal™ pour l’étalonnage des instruments de mesure et de comptage des particules qui nécessitent des particules sèches.
428.00€ - 925.00€
Spécification
Additif | Peut contenir des traces de dispersant |
---|---|
Concentration | 100 % de matières solides |
Contenu et stockage | Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée. |
Contenu | Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène |
Description | Utilisées pour l‘étalonnage d‘instruments d‘analyse de tailles et de comptage des particules qui nécessitent des particules sèches pour la mesure de milieux secs. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11828283
|
Thermo Scientific™
DC-05 |
5 μm |
925.00€
1g |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11838283
|
Thermo Scientific™
DC-06 |
6 μm |
428.00€
1g |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11848283
|
Thermo Scientific™
DC-07 |
7 μm |
428.00€
1g |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11858283
|
Thermo Scientific™
DC-08 |
8 μm |
428.00€
1g |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11868283
|
Thermo Scientific™
DC-10 |
10 μm |
925.00€
1g |
Expédition estimée: 15-01-2025 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11828293
|
Thermo Scientific™
DC100 |
100 μm |
920.00€
1g |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11878283
|
Thermo Scientific™
DC-15 |
15 μm |
428.00€
1g |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11888283
|
Thermo Scientific™
DC-20 |
20 μm |
920.00€
1g |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11898283
|
Thermo Scientific™
DC-25 |
25 μm |
920.00€
1g |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11808293
|
Thermo Scientific™
DC-50 |
50 μm |
428.00€
1g |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11818293
|
Thermo Scientific™
DC-70 |
70 μm |
428.00€
1g |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Utilisez les étalons de taille de particules Thermo Scientific™ Dri-Cal™ pour l’étalonnage des instruments de mesure et de comptage des particules qui nécessitent des particules sèches.
Caractéristiques :- Conditionnés dans des flacons de 1 gramme à embout compte-gouttes, ce qui permet à l’utilisateur de distribuer les particules directement dans la chambre d’échantillonnage ; ne convient pas à la dispersion dans les milieux liquides.
- Fournis avec certificat de calibration et de traçabilité conforme aux normes NIST™, incluant une description de la méthode d’étalonnage et de son incertitude, ainsi qu’une table des propriétés chimiques et physiques
- Une fiche de données de sécurité accompagne les instructions de manipulation et de mise au rebut
- Numéroté par lot pour le service et l’assistance technique
Spécification
Peut contenir des traces de dispersant | |
Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée. | |
Utilisées pour l‘étalonnage d‘instruments d‘analyse de tailles et de comptage des particules qui nécessitent des particules sèches pour la mesure de milieux secs. | |
Étalonnage du compteur à particules sèches | |
Particules d’étalonnage de taille | |
1,05 g/cm³ | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) |
100 % de matières solides | |
Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène | |
Blanc | |
Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB) | |
Certificat d’étalonnage et de traçabilité | |
1 g | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois |