Learn More
Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop Duo Plates
Analysez jusqu’à 16 échantillons de l’ordre du microlitre simultanément avec la plaque Thermo Scientific™ µDrop™, un outil rapide et simple pour les analyses d’ADN et d’ARN.
2940.00€ - 3190.00€
Spécification
Type de microplaques | Plaque μDrop Duo |
---|---|
Capacité (métrique) | 2 à 10 μl (fonction de faible volume) |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16638987
|
Thermo Scientific™
N12391M2 |
μPlaque Drop Duo |
3190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11899143
|
Thermo Scientific™
N12391 |
Plaque μDrop |
2940.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les plaques Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop™ Duo sont des outils idéaux pour des mesures rapides et faciles de la concentration photométrique à faible volume (2 à 10 μl) d’échantillons d’ADN, d’ARN, de protéines ou balayage spectral.La zone de faible volume est conçue pour être utilisée avec une pipette 8 canaux pour un pipetage rapide et précis de plusieurs échantillons.Les plaques contiennent également une zone distincte pour la mesure des cuves. Les plaques µDrop sont compatibles avec les lecteurs de microplaques Thermo Scientific Varioskan™ LUX, Multiskan™ Sky et Multiskan Skyhigh.Le logiciel intuitif Thermo Scientific SkanIt™ et l’interface utilisateur Multiskan SkyHigh offrent des protocoles de mesure prêts à l’emploi pour la mesure et l’analyse rapides d’échantillons.
- Plage de détection de l’ADN bicaténaire allant de quelques microgrammes à quelques milligrammes par millilitre
- Jusqu’à 16 (plaque μDrop) ou 32 (plaque μDrop Duo) positions des échantillons pour une mesure rapide et facile des volumes d’échantillons jusqu’à 2 μl
- Compatible avec une pipette huit canaux pour l’ajout d’échantillons
- Facile à nettoyer après la mesure
- Fente de mesure pour une cuvette rectangulaire
- Interface utilisateur prête à l’emploi Multiskan SkyHigh et protocoles logiciels SkanIt pour l’analyse des acides nucléiques et des protéines
- Compatible avec les lecteurs de microplaques Multiskan Sky, Multiskan SkyHigh et Varioskan LUX
Spécification
Plaque μDrop Duo | |
2 à 10 μl (fonction de faible volume) |