Learn More
Eppendorf™ Rotor T-60-11 avec couvercle
Conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf 5810/5810R
Marque:  Eppendorf™ 5804730003
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 2.90000kg
Code produit. 10104771
  • 1830.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Rotor T-60-11
  • Pour centrifugeuse 5810/5810R
  • Avec couvercle de rotor
  • Pour tubes de 1,5/2,0 ml
  • Sans adaptateur
Spécification
Spécification
Rotor T-60-11 avec couvercle
Centrifugeuse 5810/5810R.
Couvercle