Learn More
Nabertherm™ Étuve
Avec leur température de fonctionnement maximale allant jusqu’à 300°C et la circulation d’air, les fours permettent une uniformité parfaite de la température, bien supérieure à celle des fours de la plupart des concurrents. Ils peuvent être utilisés dans différentes applications telles que le séchage, la stérilisation ou le stockage chaud.
2539.80€ - 7293.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de contrôleur | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de contrôleur | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15511122
|
Nabertherm™
TR-062BN |
60 l | B410 | 700 x 610 x 710 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15531122
|
Nabertherm™
TR-122BN |
120 l | B410 | 900 x 610 x 860 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15551122
|
Nabertherm™
TR-242BN |
240 l | B410 | 1000 x 780 x 970 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15561122
|
Nabertherm™
TR-242RN |
240 l | R7 | 1000 x 780 x 970 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15571122
|
Nabertherm™
TR-452BN |
450 l | B410 | 1000 x 780 x 1470 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15581122
|
Nabertherm™
TR-452RN |
450 l | R7 | 1000 x 780 x 1470 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Temp. max : 300°C
Specifications
300°C |