Learn More
DSG2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène DSG2
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16831435
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
21880-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
16821435
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
21880-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
The product of this gene is part of a large complex localized to the cytoplasm, nucleoli, and to discrete nuclear bodies called Gemini bodies. The complex functions in spliceosomal snRNP assembly in the cytoplasm, and regenerates spliceosomes required for pre-mRNA splicing in the nucleus. The encoded protein directly interacts with a DEAD box protein and several spliceosome core proteins. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined.
Spécification
Spécification
DSG2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O55111, Q14126
13511, 1829, 307562
DSG2 Fusion Protein Ag16393
Primary
-20°C
DSG2
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARVC10, ARVD10, Cadherin family member 5, CDHF5, desmoglein 2, DSG2, HDGC
Dsg2
IgG
Antigen Affinity Chromatography