Learn More
Fisherbrand™ Blocs doubles en aluminium anodisé
À utiliser pour une grande variété d’applications en biologie moléculaire, histologie, applications cliniques, environnementales et industrielles. Les blocs doubles en aluminium anodisé Fisherbrand™ s’utilisent avec les chauffe-blocs numériques Fisherbrand.
201.00€ - 272.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11452107
|
Fisherbrand™
|
D12384, PLAQUE PCR À 384 PUITS |
272.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11401997
|
Fisherbrand™
|
D1196, 96 puits |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11411997
|
Fisherbrand™
|
D1196, 96 puits |
254.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Excellent transfert de chaleur
- Anodisés pour résister aux chocs thermiques
- Pour le maintien des tubes à essai dans les dispositifs de chauffage numériques
- Possibilité de s’adapter à différents nombres et tailles de tubes
Spécification
1 CT |