Learn More
Testo™ Thermomètre double de type K
Marque:  Testo™ 0560 9221
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Code produit. 10115244
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Thermomètre de terrain
• Boîtier ABS robuste
• Affichage rétro-éclairé
• Sonde à transmission radio
• Fonction mini/maxi et hold pour figer une mesure sauf ref. 6283E. Alarme sonore réglable. Possibilité de raccorder simultanément 1 sonde à transmission radio et 1 sonde avec câble. Transfert des mesures vers l'imprimante IR pour édition de
• Ticket
• Thermomètre thermocouple K
• Accepte les sondes à transmission radio
• Mesure différentielle T1-T2
• Thermomètre thermocouple K
• 2 canaux
• Accessoires obligatoires thermocouple K.
Spécification
Spécification
–58deg;F à +1832deg;F