Learn More
Thermo Scientific™ Rotor DualSpin™
Effectuez des séparations de routine aussi bien dans le domaine clinique que des sciences de la vie grâce à ce rotor unique présentant une conception hybride 2 en 1.
Marque: Thermo Scientific™ 75008810
696.42 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Analysez des tubes sanguins IVD cliniques courants, des tubes avec gel, des seringues standard de 10 ml et des tubes coniques de 15 ml avec le rotor Thermo Scientific™ DualSpin™. Ce rotor léger à 8 places, utilisé avec la petite centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Medifuge™, présente une conception hybride unique avec des godets à angle fixe et oscillants interchangeables. Il peut accueillir des tubes de 1,4 ml à 15 ml avec deux options d’espacement. Vous pouvez même exécuter l’angle fixe et les godets oscillants en même temps pour comparer les performances de séparation.
Caractéristiques du produit :- Le rotor DualSpin unique présente une conception hybride avec des godets à angle fixe et oscillants interchangeables.
- Le rotor composite léger est facile à manipuler et réduit la consommation d’énergie pendant l’accélération/la décélération.
Informations de commande :
Corps du rotor DualSpin (75008813), godets à angle fixe (75008815), godets oscillants (75008816), espacements verts/courts (75008817) et espacements jaunes/longs (75008818), vendus séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Spécification
Angle fixe 2 en 1 et godet oscillant | |
3 114 x g (angle fixe), 3 490 x g (godet oscillant) | |
Godet à angle fixe de 116/37 mm, oscillant de 130/42 mm | |
Godet fixe de 45°, oscillant de 12 à 87° |
8 x 15 ml (angle fixe), 8 x 10 ml (godet oscillant) | |
300 à 4 900 tr/min, réglable par incréments de 100 tr/min. | |
Centrifugeuse Thermo Scientific Medifuge |