Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Réfrigérants d’Allihn
Facilite la condensation des vapeurs dans le laboratoire. Les réfrigérants d’Allihn Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
72.93€ - 197.16€
Spécification
Matériau | Verre Duran |
---|---|
Type | Condenseur Allihn |
À utiliser avec (application) | Pour la condensation des vapeurs |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) l’enveloppe | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) l’enveloppe | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10587311
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223301 |
250 mm | 14/23 |
83.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10743605
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223214 |
160 mm | 29/32 |
92.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10419942
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223302 |
250 mm | 19/26 |
84.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10324902
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223211 |
160 mm | 14/23 |
72.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10151502
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223314 |
250 mm | 29/32 |
91.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10755013
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223414 |
400 mm | 29/32 |
95.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11856074
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223504 |
500 mm | 29/32 |
197.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conformes à la norme DIN 12581
- Avec prise et cône NS
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Disponible avec des olives en verre ou des olives / filetages en plastique GL
Spécification
Verre Duran | |
Condenseur Allihn | |
Pour la condensation des vapeurs | |
1/boîte |