Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole de distillation vide pour Engler , avec bord perlé
Pour la transformation.
193.00€ - 224.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la transformation; Réchauffage |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11679888
|
DWK Life Sciences
216512908 |
150 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15281779
|
DWK Life Sciences
216512402 |
100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15291779
|
DWK Life Sciences
216512805 |
125 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les fioles Engler DURAN™ sont conçues pour la transformation en des fioles Engler DURAN™ conformément aux normes ASTM D86 et DIN EN ISO 3405.Les fioles Engler conviennent de par leur épaisseur de paroi homogène parfaitement comme verre de cuisson et pour les distillations.- À bord évasé
- Pour la transformation en des fioles Engler DURAN™ conformément aux normes ASTM D86 et DIN EN ISO 3406
- Conviennent de par leur épaisseur de paroi homogène parfaitement comme verre de cuisson et pour les distillations
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Pour la transformation; Réchauffage | |
10/boîte | |
Oui |