Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide pour fiole d'évaporation, forme poire
Pour la transformation comme fioles de rodage.
63.75€ - 498.00€
Spécification
Description | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
À utiliser avec (application) | Pour un traitement ultérieur en tant que piston rodé ; évaporateur rotatif ; après un traitement ultérieur, il peut être utilisé pour l’évaporation de solvants |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15201639
|
DWK Life Sciences
210285403 |
1000 mL |
349.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10243401
|
DWK Life Sciences
210286305 |
2000 mL |
498.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15281629
|
DWK Life Sciences
210283608 |
250 mL |
190.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15291629
|
DWK Life Sciences
210284407 |
500 mL |
223.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15271629
|
DWK Life Sciences
210282406 |
100 mL |
148.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11649848
|
DWK Life Sciences
210286802 |
3000 mL |
63.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les fioles évaporatives DURAN™ ont une épaisseur de paroi homogène et une bonne symétrie de rotation.Pour une utilisation ultérieure dans les évaporateurs à rotation pour évaporer les solvants, un manchon à rodage normalisé est formé ou déterminé.- En forme de poire
- Les fioles évaporatives ont une épaisseur de paroi homogène et une bonne symétrie de rotation
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Autoclavables | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Pour un traitement ultérieur en tant que piston rodé ; évaporateur rotatif ; après un traitement ultérieur, il peut être utilisé pour l’évaporation de solvants |