Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03001437
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.47000kg
Code produit. 15340885
  • 89.00€ / 10 pièces
Expédition estimée
23-10-2020
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
Rond
Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme
Verre borosilicaté DURAN™, Duran Glass
64 mm
100 ml
Prise 14/23 NS