Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à deux cols, col latéral incliné
Spécialement conçus pour la distillation, les réactions et pour préparer des solutions ou pour conserver, contiennent et recueillent des produits chimiques. Les flacons à fond rond à deux cols Lenz Laborglasinstrumente™, à col latéral incliné, sont fabriqués à partir d’un verre borosilicaté durable DURAN™.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03214237
Informations supplémentaires : Poids : 0.09900kg
Code produit. 10070281
  • 41.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-10-2022
Description
  • Conformes à la norme DIN 12394
  • Avec col latéral avec un angle de 20°
  • Avec étiquette inscriptible
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Le joint rodé offre un cône de grande précision et une excellente étanchéité.
Spécification
Spécification
Acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
DURAN™, Verre borosilicaté
Round
100 ml
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck