Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes Blue Graduations, without Bottle
Excellent for sensitively titrating amounts of chemical solutions in the laboratory
346.00€
Spécification
Type de bouchon | Robinet d’arrêt latéral |
---|---|
Longueur (métrique) | 500 mm |
Matériau | DURAN™ |
Hauteur (métrique) | Longueur de l’échelle : 500 mm |
Comprend | Sans flacon |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10613582
|
Hirschmann™
354036060 |
10 mL |
346.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10622622
|
Hirschmann™
354037060 |
25 mL |
346.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10612622
|
Hirschmann™
354037560 |
50 mL |
346.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Titration apparatus
- Pellet
- Class AS, DURAN™
- Blue graduations
- Certified conformity, with dated batch identification
- Schellbach stripes for enhanced legibility
Spécification
Robinet d’arrêt latéral | |
DURAN™ | |
Sans flacon | |
Latéral | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |
500 mm | |
Longueur de l’échelle : 500 mm | |
Bleu | |
PTFE | |
Classe AS |