Learn More
DWK Life Sciences™ Base pour dessiccateur DURAN™, avec bride plate, sans sortie, adaptée à tous les types de Couvercle
Code produit p-7189255 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
10 500 mL
18 500 mL
2 400 ml
5 800 ml
700 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10299080 10 500 mL 1 pièce
10576752 700 ml 1 pièce
10772552 2 400 ml 1 pièce
10025250 5 800 ml 1 pièce
10300411 18 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10299080 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 247706605
La base pour dessiccateur est utilisée pour contenir le dessiccant et la substance à sécher. La partie inférieure est recouverte du couvercle correspondant.
Le dessiccateur DURAN™ est un récipient de laboratoire adapté au vide et doté d’un couvercle rodé, qui est utilisé pour stocker les substances sensibles à l’humidité et pour sécher les produits humides. Séparé par une plaque à tamis (en métal ou en porcelaine), un agent de séchage est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, qui lie l’humidité de la substance à sécher, placée sur la plaque à tamis. Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être connecté si nécessaire, car le liquide s’évapore plus rapidement en raison de la pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué par l’intermédiaire d’une connexion de vanne d’arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, le rodage de surface du dessiccateur doit être bien lubrifié, car après l’évacuation, le couvercle est enfoncé sur la partie inférieure. Tous les dessiccateurs DURAN™ sont résistants au vide, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés jusqu’au vide maximal techniquement possible.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Convient à tous les types de couvercles
  • Sans sortie
  • Avec bride plate
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger
Capacité 10 500 mL