Learn More
DWK Life Sciences Base pour dessiccateur DURAN™, avec bride cannelée à anneau, adaptée à tous les types de couvercles
La base pour dessiccateur est utilisée pour contenir le dessiccant et la substance à sécher. La partie inférieure est recouverte du couvercle correspondant.
Marque: DWK Life Sciences 247736102
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 3.24100kg
Description
Le dessiccateur DURAN™ est un récipient de laboratoire adapté au vide et doté d’un couvercle rodé, qui est utilisé pour stocker les substances sensibles à l’humidité et pour sécher les produits humides. Séparé par une plaque à tamis (en métal ou en porcelaine), un agent de séchage est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, qui lie l’humidité de la substance à sécher, placée sur la plaque à tamis. Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être connecté si nécessaire, car le liquide s’évapore plus rapidement en raison de la pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué par l’intermédiaire d’une connexion de vanne d’arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, le rodage de surface du dessiccateur doit être bien lubrifié, car après l’évacuation, le couvercle est enfoncé sur la partie inférieure. Tous les dessiccateurs DURAN™ sont résistants au vide, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés jusqu’au vide maximal techniquement possible.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Convient à tous les types de couvercles
- Avec bride cannelée à anneau
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger | |
5 800 ml |