Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Capsule à fond plat, avec bec verseur
La large forme ouverte de la capsule d'évaporation crée une vaste surface liquide favorisant l'évaporation des solvants en excès.
94.00€ - 1005.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
À utiliser avec (application) | Évaporation de liquides ; préparation de solutions concentrées ; prévention de la condensation de solvants sur les parois en verre ; tailles 25, 30, 35 et 45 ml sans zone d’étiquetage |
Nb par paquet | 10/Bte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11746223
|
DWK Life Sciences
213013202 |
15 ml |
94.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756223
|
DWK Life Sciences
213013408 |
45 mL |
110.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766223
|
DWK Life Sciences
213013802 |
60 mL |
107.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776223
|
DWK Life Sciences
213014104 |
90 mL |
149.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786223
|
DWK Life Sciences
213014404 |
170 mL |
127.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796223
|
DWK Life Sciences
213014901 |
320 mL |
187.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706233
|
DWK Life Sciences
213015409 |
600 mL |
283.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11707018
|
DWK Life Sciences
213015906 |
1500 mL |
695.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11717018
|
DWK Life Sciences
213016302 |
2500 mL |
1005.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le transfert de substances et de liquides dans d'autres états d'agrégation, et ainsi, l'introduction d'autres réactions sont très importants pour le travail quotidien dans le laboratoire. Une vaste gamme de récipients, d'appareils et d'équipement est utilisée pour accomplir ce travail.- Bec verseur pour un travail propre
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Autoclavables | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
Évaporation de liquides ; préparation de solutions concentrées ; prévention de la condensation de solvants sur les parois en verre ; tailles 25, 30, 35 et 45 ml sans zone d’étiquetage | |
10/Bte |