Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verre fritté disque filtre, bord non fusionné, centré, surfaces non traitées
La condition préalable pour un travail réussi avec des filtres à gaz est le choix de la bonne porosité. Pour ce faire, il est important de choisir un filtre dont la largeur de pore la plus importante est juste en dessous la grosseur de grain de la petite partie la plus petite encore à séparer.
14.55€ - 82.60€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Adaptés à la filtration sous vide avec une différence de pression maximale résultante de 1 bar |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10675971
|
DWK Life Sciences
251590208 |
90 mm |
34.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15272029
|
DWK Life Sciences
251530202 |
30 mm |
56.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15222039
|
DWK Life Sciences
251540203 |
40 mm |
74.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11610019
|
DWK Life Sciences
251600206 |
100 mm |
72.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11689988
|
DWK Life Sciences
251545201 |
45 mm |
82.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11620009
|
DWK Life Sciences
251565203 |
65 mm |
23.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15921501
|
DWK Life Sciences
251535209 |
35 mm |
62.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11649998
|
DWK Life Sciences
251555202 |
55 mm |
14.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10101651
|
DWK Life Sciences
251620208 |
120 mm |
81.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15232019
|
DWK Life Sciences
251510209 |
10 mm |
48.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15262039
|
DWK Life Sciences
251550204 |
50 mm |
49.80€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10451073
|
DWK Life Sciences
251580207 |
80 mm |
30.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10283741
|
DWK Life Sciences
251560205 |
60 mm |
15.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10519201
|
DWK Life Sciences
251570206 |
70 mm |
27.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15272019
|
DWK Life Sciences
251520201 |
20 mm |
50.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15222029
|
DWK Life Sciences
251525208 |
25 mm |
51.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15505026
|
DWK Life Sciences
251515207 |
15 mm |
50.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Si l'on fritte de la poudre de verre avec une distribution de granulométrie déterminée, on obtient un corps fixe plus poreux. Sous la forme de plaques et de bougies, ces corps seront utilisés comme matériaux de filtre. Fabriqué à partir de (verre borosilicaté 3.3) DURAN™). Ils sont parfaits pour les séparations avec par exemple des acides ou solutions alcalines forts et offrent des avantages par rapport à d'autres matériaux comme le plastique ou le papier. Disponible à chaque fois en 6 classes de porosité différentes conformément à la norme ISO 4796 et aussi ASTM EI28-99.Indiqué pour la filtration du vide avec une différence de pression maximale de 1 bar en résultat.- Bord non fondu et centré, surfaces non traitées
- Des travaux réussis grâce au choix correct de la porosité (la largeur de pores la plus grosse devrait être un peu en dessous de la grosseur de grain de la petite partie la plus petite encore à séparer.)
- Disponible à chaque fois en 6 classes de porosité différentes conformément à la norme ISO 4796 et aussi ASTM EI28-99
- Article en verre pour la transformation
Specifications
Verre borosilicaté 3.3 | |
Adaptés à la filtration sous vide avec une différence de pression maximale résultante de 1 bar |