Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir filtrant
Les entonnoirs filtrants sont des filtres utilisés pour la séparation solide/liquide à l'aide du vide.
Marque:  DWK Life Sciences 258523107
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.34500kg
Code produit. 10403331
  • 125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2024
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres disposant d’un plateau perforé à larges pores intégré. Sans papier filtre supplémentaire, seule la filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
  • Les entonnoirs de filtration s’adaptent au flacon de filtration via un joint en caoutchouc conique (GUKO)
  • En verre DURAN™ avec une bonne résistance aux chocs thermiques et aux produits chimiques.
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Spécification
107 mm
Boro 3.3
Analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration fine ; filtration à pression réduite ; filtrage
1
500 ml
Oui
95 mm