Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir filtrant
Les entonnoirs filtrants sont des filtres utilisés pour la séparation solide/liquide à l'aide du vide.
44.60€ - 964.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
À utiliser avec (application) | Analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration fine ; filtration à pression réduite ; filtrage |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10241701
|
DWK Life Sciences
258521106 |
75 ml | 1 |
58.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10517911
|
DWK Life Sciences
258521209 |
75 ml | 2 |
50.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10684931
|
DWK Life Sciences
258521303 |
75 ml | 3 |
61.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10778511
|
DWK Life Sciences
258521406 |
75 ml | 4 |
55.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10048060
|
DWK Life Sciences
258522102 |
125 ml | 1 |
68.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10568481
|
DWK Life Sciences
258522308 |
125 ml | 3 |
81.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10242131
|
DWK Life Sciences
258522402 |
125 ml | 4 |
79.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10508291
|
DWK Life Sciences
258526301 |
4000 ml | 3 |
692.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10706981
|
DWK Life Sciences
258520101 |
50 ml | 1 |
49.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10028000
|
DWK Life Sciences
258520204 |
50 ml | 2 |
44.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10747171
|
DWK Life Sciences
258520307 |
50 ml | 3 |
61.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10424461
|
DWK Life Sciences
258520401 |
50 ml | 4 |
55.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10304021
|
DWK Life Sciences
258520504 |
50 ml | 5 |
81.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10675311
|
DWK Life Sciences
258521509 |
75 ml | 5 |
89.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10303401
|
DWK Life Sciences
258522205 |
125 ml | 2 |
80.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10242181
|
DWK Life Sciences
258522505 |
125 ml | 5 |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10403331
|
DWK Life Sciences
258523107 |
500 ml | 1 |
125.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10057940
|
DWK Life Sciences
258523201 |
500 ml | 2 |
139.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10313011
|
DWK Life Sciences
258523304 |
500 ml | 3 |
139.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10570202
|
DWK Life Sciences
258523407 |
500 ml | 4 |
134.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10494451
|
DWK Life Sciences
258523501 |
500 ml | 5 |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10291931
|
DWK Life Sciences
258526104 |
4000 ml | 1 |
600.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10068090
|
DWK Life Sciences
258526207 |
4000 ml | 2 |
605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10787931
|
DWK Life Sciences
258524403 |
1000 ml | 4 |
277.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10068030
|
DWK Life Sciences
258524103 |
1000 ml | 1 |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10652941
|
DWK Life Sciences
258524206 |
1000 ml | 2 |
181.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10653131
|
DWK Life Sciences
258524309 |
1000 ml | 3 |
181.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10614481
|
DWK Life Sciences
258526404 |
4000 ml | 4 |
964.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10613711
|
DWK Life Sciences
258524506 |
1000 ml | 5 |
480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L'une des méthodes de séparation les plus importantes dans l'environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différentes substances. Pour ce mode opératoire, des filtres sont nécessaires ; ils sont choisis en fonction de l'application et en tenant compte de leur taille et de leur porosité. Les entonnoirs filtrants sont des filtres utilisés pour la séparation solide/liquide à l'aide du vide. Les entonnoirs filtrants possèdent un fond glassinter qui sert de milieu filtrant et ne nécessitent pas de papier filtre supplémentaire.- Les entonnoirs filtrants sont reliés à la fiole à vide par un joint conique en caoutchouc (GUKO)
- En verre DURAN™ présentant une bonne résistance chimique et une grande résistance aux chocs thermiques
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Boro 3.3 | |
Autoclavables | |
Analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration fine ; filtration à pression réduite ; filtrage | |
1 de chaque |