Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Appareil de filtration, avec flacon récepteur et entonnoir
L’unité de filtration peut être utilisée avec un filtre approprié pour l’analyse de particules ou la filtration claire et stérile Support de filtration par le vide possible.
Marque: DWK Life Sciences 257105451
740.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.32000kg
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans l’environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Pour cette méthode de travail, des filtres sont requis et sont sélectionnés en fonction de l’application en ce qui concerne la taille et la porosité. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres dotés d’une plaque de tamis à grands pores intégrée. Sans papier filtre supplémentaire, seule une filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
- Applications pratiquement universelles, car le milieu n’entre en contact qu’avec le verre et le PTFE
- L’entonnoir gradué simplifie le dosage et l’analyse (tête de filtration graduée)
- En plus de la plaque de filtration à fentes, des plaques en verre de différentes porosités peuvent être utilisées grâce au support de plaque en PTFE
- Nettoyage facile et rapide des deux côtés grâce aux plaques de filtration échangeables et aux adaptateurs en PTFE
- Le flacon de filtration DURAN™ testé et éprouvé ainsi que le raccord de tuyau en PTFE (pour tubes de 8 mm de dia. int.) permettent un travail en toute sécurité dans le laboratoire
- Les plaques remplaçables et l’adaptateur en PTFE combinés à la pince permettent de changer de porosité ou de remplacer les filtres rapidement
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Autoclavables | |
Unité de filtration DURAN complète avec plaque d’adaptateur en PTFE et pince (récipient d’alimentation 250 ml, flacon d’aspiration 1 000 ml) | |
Filtration grossière et fine ;filtration sans papier filtre ; filtration ; analyse des résidus ; filtration analytique ; purification des solutions aqueuses et organiques ; analyse de la contamination par les particules ; tests de contamination bactérienne ; convient au bouchon à vis GL 14 (réf. 29 227 05 08) |
GL 14 | |
Verre borosilicaté (3.3), PTFE, aluminium, polypropylène, PBT | |
1 de chaque |