Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de transport, pour flacons DURAN™
Le système convient pour le transport de flacons en verre de laboratoire de grand volume – 2, 5, 10 et 20 litres.
Marque:  DWK Life Sciences 292836307
26.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15876931
  • 29.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2024
Description
Le nouveau système modulaire de transport de flacons s’adapte aux flacons de laboratoire standard avec un col GL 45 et est compatible avec quatre tailles de flacons : 2, 5, 10 et 20 L. Il est conçu de façon ergonomique et offre à l’utilisateur des avantages en matière de santé et de sécurité et permet un transport facile et en toute sécurité des flacons dans le laboratoire ou sur le site de production. Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables. Le col n’est amovible qu’en le découpant : l’utilisation de l’accessoire est donc 100 % sécurisée.
  • La conception ergonomique offre des avantages en matière de santé et de sécurité et permet de transporter facilement et en toute sécurité les flacons
  • Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr
  • Le col n’est amovible qu’en le découpant, ce qui rend l’utilisation de l’accessoire 100 % sécurisée
Spécification
Spécification
Autoclavables
Flacon (2 L)
Transport en toute sécurité des flacons de laboratoire et de leur contenu ; décantation des liquides
GL 45
Bleu
Caoutchouc siliconé, polypropylène, nylon, caoutchouc synthétique
1 de chaque
136 mm