Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de forme ISO en verre Duran
Fabriqué en verre borosilicaté. Les entonnoirs de séparation de forme ISO en verre Duran Lenz Laborglasinstrumente™ sont utilisés dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants d’un mélange en phases de solvants non miscibles de différentes densités.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0463151
Informations supplémentaires : Poids : 0.40200kg
Code produit. 10723631
  • 128.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2024
Description
  • Conforme à la norme ISO
  • Matériau : Verre borosilicaté DURAN™
  • Pour une utilisation avec des extractions liquides
Spécification
Spécification
1 000 ml
Verre Duran, Verre borosilicaté