Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bouchon en verre, avec rodage normalisé, octogonal
Obturateur rodé en verre transparent DURAN™.
Marque: DWK Life Sciences 216241303
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les bouchons en verre semi-creux ou pleins DURAN™ peuvent être utilisés pour boucher des articles en verre tels que des flacons, des entonnoirs à décanter ou des flacons de réactifs avec des encolures de joint rodés. Le joint en verre rodé conique standard forme un joint étanche. Utilisez de la graisse pour les applications de chauffage ou de vide. Avec tête octogonale. Note relative à l’utilisation des bouchons en verre DURAN™ avec les flacon en verre sodocalcique : Si le flacon et le bouchon présentent une différence de température supérieure à 30 °C, les bouchons en verre peuvent se coincer.
- Tous les composants en verre DURAN™ sont par conséquent adaptés au stockage de matériaux agressifs
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Tête octogonale
Spécification
Stockage de produits chimiques et de réactifs sensibles à l’air ; stockage de solides, granulés et poudres hygroscopiques ; stockage d’API pharmaceutiques ; scellage de verrerie de laboratoire sous forme de flacons, flacons de réactifs et cylindres de mélange | |
Boro 3,3 | |
Non |
1 de chaque | |
ST 60/46 |